Imprimer
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC51347-1G PC51347-250MG
APOSPC51347-1GEA 574 EUR
APOSPC51347-1G APOSPC51347-250MG
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BF₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16996389
Numéro CAS: 503309-12-4