Imprimer
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51345-1G PC51345-250MG
APOSPC51345-1GEA 468 EUR
APOSPC51345-1G APOSPC51345-250MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formule: C₇H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656012
Numéro CAS: 651744-21-7