Imprimer
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5134-1G PC5134-5G PC5134-10G PC5134-25G
APOSPC5134-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5134-1G APOSPC5134-5G APOSPC5134-10G APOSPC5134-25G
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₈FNO₂
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094259
Numéro CAS: 518057-74-4