Imprimer
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51322-1G PC51322-250MG PC51322-5G
APOSPC51322-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51322-1G APOSPC51322-250MG APOSPC51322-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formule: C₅H₄FIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032812
Numéro CAS: 884660-47-3