Imprimer
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethoxy)ethanol, 2-(Trifluoromethoxy)ethan-1-ol
PC5131-1G PC5131-250MG PC5131-500MG
APOSPC5131-1GEA 683 EUR
APOSPC5131-1G APOSPC5131-250MG APOSPC5131-500MG
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether
Formule: C₃H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858187
Numéro CAS: 362631-84-3
UN: 3271
ADR: 3,III