Imprimer
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51227-1G PC51227-250MG PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA 328 EUR
APOSPC51227-1G APOSPC51227-250MG APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11857779
Numéro CAS: 127228-77-7