Imprimer
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-ethynyl-3-fluorobenzene
PC51222-1G PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA 609 EUR
APOSPC51222-1G APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Poids moléculaire: 199.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28127154
Numéro CAS: 1855543-30-4