Imprimer
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate, 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51211-1G PC51211-250MG
APOSPC51211-1GEA 395 EUR
APOSPC51211-1G APOSPC51211-250MG
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18258301
Numéro CAS: 1211539-36-4