4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13188812 Numéro CAS: 1060810-66-3 |