Imprimer
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-5-formyl-2-(trifluoromethyl)pyridine, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC51209-1G PC51209-250MG
APOSPC51209-1GEA 687 EUR
APOSPC51209-1G APOSPC51209-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13188806
Numéro CAS: 1060807-48-8