N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₄FN·ClH Poids moléculaire: 215.695 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD32066862 Numéro CAS: 2414145-16-5 |