1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule:
C₁₁H₁₆BF₃N₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28368565 Numéro CAS: 1396123-92-4 |