Imprimer
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC512022-1G PC512022-250MG
APOSPC512022-1GEA 208 EUR
APOSPC512022-1G APOSPC512022-250MG
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Poids moléculaire: 215.695 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31714844
Numéro CAS: 2366991-75-3