Imprimer
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2-(difluoromethyl)pyridine
PC51202-1G PC51202-250MG
APOSPC51202-1GEA 899 EUR
APOSPC51202-1G APOSPC51202-250MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256051
Numéro CAS: 1211528-71-0