Imprimer
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Difluoromethyl)pyridin-4-ol, α,α-Difluoro-4-hydroxy-2-picoline
PC51200-1G PC51200-250MG
APOSPC51200-1GEA 723 EUR
APOSPC51200-1G APOSPC51200-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine
Formule: C₆H₅F₂NO
Poids moléculaire: 145.107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18820876
Numéro CAS: 501125-75-3