Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-6-chloro-2-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC51198-1G PC51198-250MG
APOSPC51198-1GEA 847 EUR
APOSPC51198-1G APOSPC51198-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28127019
Numéro CAS: 1820711-67-8