Imprimer
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-hydroxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-5-nitro-o-cresol
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 174 EUR
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Formule: C₇H₆FNO₃
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779286
Numéro CAS: 122455-84-9