Imprimer
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol, 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)benzotrifluoride
PC51191-1G PC51191-5G
APOSPC51191-1GEA 143 EUR
APOSPC51191-1G APOSPC51191-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
Poids moléculaire: 204.189 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09028744
Numéro CAS: 180635-74-9