Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-carboxy-6-fluorophenol, 5-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 130 EUR
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203615
Numéro CAS: 251300-29-5