Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol, 5-Bromo-4-fluorosalicylic acid
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 209 EUR
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₃
Point de fusion: 203…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235149
Numéro CAS: 1644-71-9