Imprimer

2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 3-Carboxy-2,6-difluorobenzotrifluoride, α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-toluic acid

PC51183-1G PC51183-250MG PC51183-5G
APOSPC51183-1GEA 126 EUR
APOSPC51183-1G APOSPC51183-250MG APOSPC51183-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Poids moléculaire: 226.1 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827981
Numéro CAS: 157337-81-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR