Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-3-formylbenzotrifluoride
PC51182-1G PC51182-250MG PC51182-5G
APOSPC51182-1GEA 101 EUR
APOSPC51182-1G APOSPC51182-250MG APOSPC51182-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Poids moléculaire: 210.101 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404958
Numéro CAS: 134099-30-2