Imprimer
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC51178-1G PC51178-250MG
APOSPC51178-1GEA 261 EUR
APOSPC51178-1G APOSPC51178-250MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₅F₃O₃S
Point de fusion: 119…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22053286
Numéro CAS: 432-84-8