Imprimer
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone, 2-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene
PC51177-1G PC51177-250MG PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA 179 EUR
APOSPC51177-1G APOSPC51177-250MG APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₅S
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00986405
Numéro CAS: 15183-75-2