2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Formule:
C₉H₆F₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23703636 Numéro CAS: 1429321-84-5 |