Imprimer
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α,4-Dibromo-2,3-difluorotoluene, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
PC51172-1G PC51172-250MG PC51172-5G
APOSPC51172-1GEA 313 EUR
APOSPC51172-1G APOSPC51172-250MG APOSPC51172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703634
Numéro CAS: 162744-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III