2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
Formule:
C₇H₃BrF₃NO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23703633 Numéro CAS: 1429321-81-2 |