2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Hydroxy-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide, 2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Nitro-4-((trifluoromethyl)thio)phenol
Formule:
C₇H₄F₃NO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08457463 Numéro CAS: 933673-33-7 |