Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-6-carboxy-2-fluorophenol, 4-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51165-1G PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA 219 EUR
APOSPC51165-1G APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23703631
Numéro CAS: 1429321-82-3