2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₄ClF₃N₂ Point d'ébullition: 262,2 °C Point de fusion: 117…120 °C Point éclair: 125,6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05669533 Numéro CAS: 41213-32-5 |