Imprimer
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 306 EUR
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Point d'ébullition: 64…68 °C (1 mm Hg)
Point de fusion: 21…23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01569845
Numéro CAS: 206759-48-0