Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC51153-1G PC51153-5G PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA 24.8 EUR
APOSPC51153-1G APOSPC51153-5G APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14583144
Numéro CAS: 1016234-87-9