Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-4-ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 145 EUR
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23166760
Numéro CAS: 1426290-11-0