Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51134-1G PC51134-5G PC51134-25G
APOSPC51134-1GEA 45.1 EUR
APOSPC51134-1G APOSPC51134-5G APOSPC51134-25G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110550
Numéro CAS: 170098-98-3