Imprimer
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S)-2-Hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC51130-1G PC51130-5G
APOSPC51130-1GEA 115 EUR
APOSPC51130-1G APOSPC51130-5G
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formule: C₃H₅F₃O
Point d'ébullition: 77…78 °C (754 mm Hg)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,2799 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797331
Numéro CAS: 3539-97-7
UN: 1987
ADR: 3,II