Imprimer
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridin-4-ol, 4-(3-Fluoro-4-hydroxypyridin-2-yl)morpholine
PC51128-1G PC51128-250MG PC51128-500MG
APOSPC51128-1GEA 454 EUR
APOSPC51128-1G APOSPC51128-250MG APOSPC51128-500MG
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-4-hydroxy-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20327977
Numéro CAS: 1344046-08-7