2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,3-Difluoropyridin-4-ol
Formule:
C₅H₃F₂NO Poids moléculaire: 131.08 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16610798 Numéro CAS: 1227579-00-1 |