Imprimer
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-100MG PC51119-1G PC51119-5G
APOSPC51119-100MGEA 65.4 EUR
APOSPC51119-100MG APOSPC51119-1G APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189885
Numéro CAS: 1184172-46-0