Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluoropyridin-4-ol
PC51118-1G PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA 321 EUR
APOSPC51118-1G APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189884
Numéro CAS: 1196152-88-1