Imprimer
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-3-hydroxy-pyridine, 2,6-Difluoropyridin-3-ol
PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 156 EUR
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃F₂NO
Poids moléculaire: 131.08 g/mol
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044351
Numéro CAS: 209328-85-8