4,5-Diamino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Cyano-4,5-diaminobenzotrifluoride, 4-Cyano-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule:
C₈H₆F₃N₃ Poids moléculaire: 201.149 g/mol Point de fusion: 162…163 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18074368 Numéro CAS: 882978-62-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |