Imprimer
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 2-fluoro-3-oxoprop-1-en-1-olate, Fluoropropane-1,3-dial sodium salt
PC51104-1G PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA 319 EUR
APOSPC51104-1G APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Formule: C₃H₂FO₂·Na
Poids moléculaire: 112.035 g/mol
Point de fusion: >200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21362228
Numéro CAS: 29548-72-9