Imprimer
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,5-Difluoro-2-iodo-4-nitrobenzene
PC51101-1G PC51101-250MG PC51101-5G PC51101-25G
APOSPC51101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51101-1G APOSPC51101-250MG APOSPC51101-5G APOSPC51101-25G
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₂F₂INO₂
Poids moléculaire: 284.987 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20322039
Numéro CAS: 148388-74-3