Imprimer
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-2-iodo-4-nitrobenzene
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 42.2 EUR
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461002
Numéro CAS: 177363-10-9