Imprimer
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Point d'ébullition: 287…288 °C
Point de fusion: 42…43 °C
Densité: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870177
Numéro CAS: 1121586-29-5