Imprimer
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 1-(perfluorohex-1-yl)propanoate, Methyl 1-(perfluorohex-1-yl)propionate
PC51089-1G PC51089-5G
APOSPC51089-1GEA 136 EUR
APOSPC51089-1G APOSPC51089-5G
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
Formule: C₁₀H₇F₁₃O₂
Poids moléculaire: 406.141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412256
Numéro CAS: 110260-75-8