Imprimer
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-2-fluoropropionic acid
PC51071-1G PC51071-250MG
APOSPC51071-1GEA 535 EUR
APOSPC51071-1G APOSPC51071-250MG
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Formule: C₃H₄BrFO₂
Point d'ébullition: 99 °C (1 mm Hg)
Densité: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442053
Numéro CAS: 132629-22-2