Imprimer
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 237 EUR
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Formule: C₉H₅F₅
Point d'ébullition: 86 °C
Densité: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442035
Numéro CAS: 4683-67-4
UN: 1993
ADR: 3,III