Imprimer
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, 1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51069-1G PC51069-5G
APOSPC51069-1GEA 143 EUR
APOSPC51069-1G APOSPC51069-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Formule: C₉H₅F₅
Point d'ébullition: 154…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20481819
Numéro CAS: 15948-70-6
UN: 1993
ADR: 3,III