Imprimer
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC51067-1G PC51067-5G
APOSPC51067-1GEA 73 EUR
APOSPC51067-1G APOSPC51067-5G
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
1,2-Dibromo-1H-tridecafluorooct-1-ene
Formule: C₈HBr₂F₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074336
Numéro CAS: 59665-28-0